Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
Beschreibung
L’avidine issue du blanc d’œuf est une protéine de liaison à la biotine glycosylée qui possède un point isoélectrique basique et qui est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées.
Spezifikation
Spezifikation
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Quantité | 5 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur