Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2mg
5mg
Descripción
L’avidine provenant de blancs d’œufs de poule est une glycoprotéine qui permet de lier efficacement la biotine, un marqueur fréquemment utilisé pour marquer des anticorps et d’autres échantillons pour les méthodes d’immunodétection. Cette protéine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse moléculaire combinée de 67 000 à 68 000 daltons. Chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine, et des études ont montré que le tryptophane et la lysine sont impliqués dans le site de liaison de la biotine. Le séquençage de la sous-unité indique qu’il se compose de 128 acides aminés. L’avidine a un point isoélectrique de 10 à 10,5 et est très soluble dans l’eau et les solutions salines. L’avidine est stable sur une large plage de valeurs de pH et de températures. Une modification chimique profonde a peu d’effet sur l’activité de l’avidine, ce qui la rend utile pour la détection et la purification des protéines. L’avidine pure est un élément essentiel pour certaines méthodes d’immunohistochimie (IHC). Les conjugués de phosphatase alcaline (AP) et de peroxydase de raifort (HRP) de l’avidine sont utiles pour le transfert Western ou la détection ELISA avec des substrats enzymatiques appropriés.
Réactivité croisée : Bactéries, étiquette
Formulation : 2 mg de protéines purifiées (6,4 mg/ml) dans le PBS et sans conservateur ; pH 6,8
Rapport molaire du conjugué actif : 1 mole HRP/mole d’avidine Activité spécifique de l’avidine : 8 µg de biotine liée/mg protéine Activité de la peroxydase : 182 unités/mg de protéines ; une unité est définie comme la quantité de protéines nécessaire pour former 1,0 µmol de purpurogalline à partir de pyrogaline en 20 secondes à 20°C dans la solution suivante : 8 mM de peroxyde d’hydrogène, 14 mM de phosphate de potassium, 0,5 % de pyrogallol, pH 6,0. Le produit n° 21123 est recommandé pour une utilisation dans les applications ELISA, FACS, immunohistochimie et transfert Western. Restauration et stockage : stocker à 4°C jusqu’à ouverture. Effectuez une restauration avec 0,4 ml d’eau distillée ou du tampon de votre choix. Pour le stockage à long terme, congelez le produit non dilué en aliquotes de petit volume. Éviter les congélations et décongélations répétées. Remarque : N’utilisez pas d’azoture de sodium avec ce produit car c’est un inhibiteur de la peroxydase de raifort. Ce produit a été surchargé à 2,2 mg pour assurer la récupération totale du matériau déclaré.
Réactivité croisée : Bactéries, étiquette
Formulation : 2 mg de protéines purifiées (6,4 mg/ml) dans le PBS et sans conservateur ; pH 6,8
Rapport molaire du conjugué actif : 1 mole HRP/mole d’avidine Activité spécifique de l’avidine : 8 µg de biotine liée/mg protéine Activité de la peroxydase : 182 unités/mg de protéines ; une unité est définie comme la quantité de protéines nécessaire pour former 1,0 µmol de purpurogalline à partir de pyrogaline en 20 secondes à 20°C dans la solution suivante : 8 mM de peroxyde d’hydrogène, 14 mM de phosphate de potassium, 0,5 % de pyrogallol, pH 6,0. Le produit n° 21123 est recommandé pour une utilisation dans les applications ELISA, FACS, immunohistochimie et transfert Western. Restauration et stockage : stocker à 4°C jusqu’à ouverture. Effectuez une restauration avec 0,4 ml d’eau distillée ou du tampon de votre choix. Pour le stockage à long terme, congelez le produit non dilué en aliquotes de petit volume. Éviter les congélations et décongélations répétées. Remarque : N’utilisez pas d’azoture de sodium avec ce produit car c’est un inhibiteur de la peroxydase de raifort. Ce produit a été surchargé à 2,2 mg pour assurer la récupération totale du matériau déclaré.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 2 mg |
| Molécule cible | Biotine |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédiées à température ambiante. |
| Spécificité | Biotine |
| Enzymes | HRP (Peroxydase de raifort) |
| Forme | Solide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western, ELISA, IHC |
| Substrate | Avidine |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido