Learn More
Carbolite™ Étuve de séchage AX
Code produit. 12039229
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 l
57 l
66 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12039229
Marque: Carbolite™ PN060230SN+TMPR383216P1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étuve de paillasse pour laboratoire. L'étuve de séchage Carbolite™ AX est équipé du régulateur numérique de température PID R38.
  • Température de fonctionnement maximale de 250°C
  • Volume de chambre de 30 ou 60 L
  • Équipé du régulateur numérique de température PID R38
  • Convection par ventilateur pour un chauffage rapide et une excellente uniformité
  • Revêtement en acier inoxydable résistant aux produits chimiques
  • Deux tablettes réglables en fil plaqué nickel-chrome
  • Porte à levier de fermeture et joint en silicone hermétique
  • Conforme à la norme de sécurité BS EN 61010-2-010:2003
  • Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Minuterie numérique de compte à rebours pour l’arrêt du four
    • Jeux de tablettes et de glissières supplémentaires
    • Porte verrouillable
    • Options basse tension pour utilisation en dessous de 220 V
    • Kit de pièces de rechange de routine
Spécification
Certifications/Conformité BS EN 61010-2-010:2003
Capacité (métrique) 57 l
max. (métrique) 30°C à 300°C
Type Drying Oven
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) The reduced complexity in construction makes a natural convection oven an economical option for many applications.
Isolation Low thermal mass insulation
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 10/30 kg
Modèle PN60
Nbre d’étagères 2 (Fitted), 5 (Accepted)
Ports Cable entry
Fonctions de sécurité Over-temperature protection
Stabilité de la température ±0.7°C
Uniformité de la température ±5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 350 x 392 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 570 x 765 x 570 mm
Longueur (métrique) 570 mm
Largeur (métrique) 765 mm
Largeur (métrique) intérieure 392 mm
Hauteur (métrique) 570 mm
Hauteur (métrique) intérieure 350 mm
Profondeur (métrique) 765 mm
Profondeur (métrique) intérieure 392 mm
Poids à l’expédition (métrique) 45 kg
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz