Learn More
Carbolite™ Étuve de séchage AX
Code produit. p-8009014
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 l
57 l
66 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12039802
Marque: Carbolite™ AX060230SN+&02R38
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étuve de paillasse pour laboratoire. L'étuve de séchage Carbolite™ AX est équipé du régulateur numérique de température PID R38.
  • Température de fonctionnement maximale de 250°C
  • Volume de chambre de 30 ou 60 L
  • Équipé du régulateur numérique de température PID R38
  • Convection par ventilateur pour un chauffage rapide et une excellente uniformité
  • Revêtement en acier inoxydable résistant aux produits chimiques
  • Deux tablettes réglables en fil plaqué nickel-chrome
  • Porte à levier de fermeture et joint en silicone hermétique
  • Conforme à la norme de sécurité BS EN 61010-2-010:2003
  • Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Minuterie numérique de compte à rebours pour l’arrêt du four
    • Jeux de tablettes et de glissières supplémentaires
    • Porte verrouillable
    • Options basse tension pour utilisation en dessous de 220 V
    • Kit de pièces de rechange de routine
Spécification
Certifications/Conformité BS EN 61010-2-010:2003
Capacité (métrique) 66 l
max. (métrique) Ambient +30° to 250°C
Type Drying Oven
Affichage Numérique
Isolation Low thermal mass insulation
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 10 kg/shelf
Modèle AX60
Nbre d’étagères 2 (Fitted), 6 (Accepted)
Uniformité de la température ±5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 395 x 400 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 690 x 565 x 540 mm
Longueur (métrique) 690 mm
Largeur (métrique) 565 mm
Hauteur (métrique) 440 mm