Learn More
uvex aXess One Active Bluetooth™ Cache-oreilles pliables
Code produit 17717559 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cache-oreilles compatibles Bluetooth ; Style : Par-dessus la tête
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17717559 Cache-oreilles compatibles Bluetooth ; Style : Par-dessus la tête
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17717559 Fournisseur uvex Code fournisseur 2640001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.87€
    152.69€ / 1 pièces
    Économisez 24.18€
    13% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Support des cache-oreilles actifs aXess One Bluetooth™ 5.2 avec l'écoute active réelle (RAL). Ils comprennent trois microphones : deux enceintes surround (pour une transmission fiable du bruit ambiant) et une enceinte vocale (pour une qualité vocale optimale). Protection IP54 contre l'eau et la poussière. Ils comprennent un USB Prise de charge de type C.
  • Type de produit : Pliable Bluetooth™ Cache-oreilles
  • Protection auditive : Rapport signal/bruit : 31 dB, réduction du bruit : 23 dB, CSA : Classe A, SLC 80 : 27 dB
  • Norme Bluetooth : 5.2 (RAL, prend en charge les profils A2DP, AVRCP, HSP et HFP)
  • Microphones : 3 (2 x surround, 1 x voix)
  • Prise de charge : USB Type-C
  • Prise audio : fiche jack (3,5 mm)
  • Matériaux : ABS (coquilles), PE (mousse des coquilles), acier inoxydable/PVC/mousse à mémoire de forme (bandeau), PVC/mousse à mémoire de forme (coussins)
  • Tension de fonctionnement : 5 V
  • Alimentation : 5 V, 1 A
  • Type de batterie : Lithium-polymère (3,7 V, 750 mA)
  • Autonomie de la batterie : 2,5 h. (En charge), 50 h. (Opération)
  • Normes : EN 352-1, EPI Cat. : 3
  • À utiliser avec : 17787539 (couvercle de microphone), 17220452 (kit d'hygiène), 17210311 (coussinets de confort)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie EPI : 3
Matériau du coussin mousse à mémoire de forme PE
CSA Z94.2 Classe A
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) 17787539 (Cache-microphone), 17220452 (Kit d'hygiène), 17210311 (Patchs rafraîchissants)
Matériau du bandeau Acier inoxydable
Coussin du serre-tête mousse à mémoire de forme PE
À utiliser avec (application) Dispositif de protection auditive/de communication
Haute visibilité Non
Taux de réduction sonore (NRR) 31 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Non
Modèle Serre-tête
Foldable Oui
Type de batterie Polymère au lithium
Autonomie de la batterie 50 hr.
Tension 5 V
Type de port Prise de 3,5 mm
EN 352.2002 EN 352-1
Type de prise USB C