missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Axitinib

Code produit. p-7214471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16554394

Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 319460-85-0
Formule moléculaire C22H18N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 386.47
Clé InChI RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
Nom IUPAC N-méthyl-2-({3-[(1E)-2-(pyridine-2-yl)éthényl]-1H-indazol-6-yl}sulfanyl)benzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau Axitinib
Point de fusion 226.0°C to 228.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Poids de la formule 386.47
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Axitinib
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis