Learn More
Axitinib, Mikromol
Code produit 30461449
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461449 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461449 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3922.000250
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Axitinib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Axitinib
CAS 319460-85-0
Noms d’analytes ou de composants Axitinib
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H18 N4 O S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Type de solution Neat
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
Nom IUPAC N-méthyl-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-yléthényl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 386.47
Quantité 250 mg
Poids de la formule 386.1201 g/mol