Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 0,5 ml Axygen™
Code produit. 11340355 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11340355
Marque: Axygen™ SCT050SSAS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprennent un joint torique conçu pour offrir une plus grande résistance à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Pour une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibles en versions préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles à commande spéciale pour tubes assortis
  • Gamme étendue de tubes colorés pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Assorties
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend Joint torique
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme du fond Conique
FCR max. 20000xG