Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Code produit. 11340385 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11340385
Marque: Axygen™ SCT150SSA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Joint torique fabriqué à partir de matériau résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire d’utilisation courante
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Assorties
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1.5 mL
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend O-ring
Conditionnement Bag
Stérilité Non stérile
Graduated No
Type de bouchon Screw Cap
Forme du fond Conical
FCR max. 20,000 x g