Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Code produit. 11380385 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11380385
Marque: Axygen™ SCT150SSCS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Joint torique fabriqué à partir de matériau résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire d’utilisation courante
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Transparent
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend Joint torique
Nb par paquet 500/Bte
Stérilité Stérile
Graduated Non
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme du fond Conique
FCR max. 20000xG