Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl à 10 μl
Conditionnement:
960 pièces
Description
- Pointe à faible rétention
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Spécification
Spécification
| Description | Pointe à faible rétention |
| Volume (métrique) | 0,5 μl à 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | USP 3127 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Version longue, Faible rétention |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction