Learn More
Axygen™ Pointes microvolume de 10 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. 12136880 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 à 10 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. Volume (métrique) unitSize
12136880 0.5 à 10 μl 1000 pièces
1 options
Code produit. 12136880
Marque: Axygen™ T300
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales. Elles sont aussi compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
  • Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Apyrogènes
  • Microvolume
Informations sur la commande
  • Sans filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte ; Avec filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
  • En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
  • Racks empilés : 96 pointes/rack, 5 racks/pile,10 piles/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0.5 à 10 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Certifications/Conformité USP 3127
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase
À utiliser avec (application) Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues
Type de pointe Micro Point
Conditionnement En vrac
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2