Learn More
Axygen™ Pointes ultra-micro de 20 μl
Code produit. 12146880 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
20000 pièces
960 pièces
Code produit. 12146880
Marque: Axygen™ T400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maxymum Recovery™ permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues
  • Volume de la pointe : 0,5-10 μL
  • Couleur de la pointe : transparente
  • Également disponibles avec Maxymum Recovery
Informations sur la commande
  • En vrac : 1 000 pointes /boîte ; 20 boîtes /carton
  • En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase / RNase
À utiliser avec (application) Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues
Format En vrac
Type de pointe Micro Point
Conditionnement En vrac
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Eppendorf