Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 200 μl : 200 μ L, large alésage
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
32.40€ - 402.95€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase et Pyrogène |
À utiliser avec (équipement) | Pipette universelle |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11396054
|
Axygen™
T-205-WB-C-R-S |
Transparent | Stérile |
395.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374245
|
Axygen™
T-205-WB-C |
Transparent | Non stérile |
32.40€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12581358
|
Axygen™
T-205-WB-C |
Transparent | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- La fonction Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
1 à 200 μl | |
Autoclavable | |
Pipette universelle |
Transparent | |
Sans DNase, RNase et Pyrogène | |
Polypropylène |