Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 24 et 32 puits Axygen™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12789408 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
24
32
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 12789408
Marque: Axygen™ PCR24C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatibilité avec une grande variété de thermocycleurs
  • Volume du puits à ras bord : 350 μl, volume utile : 300 μl, volume avec AxyMat : 240 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 4 x 6
Couleur Transparent
Type de produit PCR Microplate, without Lid
Matériau PP
Nbre de puits 24
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) PCR
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte