Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 300 μl
Code produit. 11354255 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
4800 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Stérilité Format unitSize
11354255 Non stérile En vrac 1000 pièces
12531348 Non stérile En vrac 10000 pièces
12669535 Stérile Rack 960 pièces
12083879 Non stérile Rack 4800 pièces
11384255 Non stérile Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 11354255 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur T350C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pointes fines adaptées aux marques appréciées de pipettes
  • Volume de la pointe : 300 μL
  • Couleur de la pointe : transparent
  • Types de pointes fines
  • Également disponibles dans Maxymum Recovery™ 
Informations sur la commande
  • En vrac : 1 000 pointes/boîte, 240 boîtes/carton
  • En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 300 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format En vrac
Type de pointe Micro Point, Universal
Conditionnement 1 000 pointes/sachet, 10 paquets/boîte
À utiliser avec (équipement) Universal Fit