Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Code produit. 11364255 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Stérilité Format unitSize
11364255 Non stérile En vrac 1000 pièces
12541348 Non stérile En vrac 10000 pièces
12699595 Non stérile Rack 960 pièces
11374255 Stérile Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11364255 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur T350CL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pointes Maxymum Recovery s’adaptent aux marques de pipettes les plus appréciées.
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales. Elles sont aussi compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
  • Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
  • Apyrogènes
  • Pointe fine
  • Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Informations sur la commande
  • En vrac : 1 000 pointes/boîte, 240 boîtes/carton
  • En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 300 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format En vrac
Type de pointe Faible rétention, Universal
Conditionnement En vrac
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits Maximum Recovery