Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Code produit. 11374255 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Stérilité Format unitSize
11374255 Stérile Rack 960 pièces
12541348 Non stérile En vrac 10000 pièces
11364255 Non stérile En vrac 1000 pièces
12699595 Non stérile Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11374255 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur T350CLRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pointes Maxymum Recovery s’adaptent aux marques de pipettes les plus appréciées.
  • Volume de la pointe : 300 μL
  • Couleur de la pointe : transparente
  • Avec Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
  • En vrac : 1 000 pointes/boîte, 240 boîtes/carton
  • En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 300 μl
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Faible rétention, Universal
Conditionnement Portoir à charnière
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits Maximum Recovery