Learn More
Axygen™ Tubes et bouchons PCR à 4 bandelettes pour Corbett Rotor-Gene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12578007 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 12578007
Marque: Axygen™ PCR0104C
Bouchons faciles à clipser et verrouiller
Les tubes PCR Axygen™ de 0,1 ml sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec le système Corbett Rotorgene. Ils présentent 4 tubes par bandelette et 4 bouchons par bandelette.
  • Certifiées sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
Informations sur la commande
Les tubes et les bouchons sont en bandes de quatre et dans des sachets séparés pour en faciliter la manipulation et le marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase et apyrogène
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,1 ml
Quantité 250/Bte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Système Corbett™ Rotor-Gene™
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat à joint à clipser et verrouiller
Format Bande
Type de produit Tube PCR à 4 barrettes et bouchon plat