Learn More
Axygen™ Microplaques pour PCR à demi-jupe 96 puits
Code produit. 12759478 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 12759478
Marque: Axygen™ PCR96M2HSR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque d’amplification à demi-jupe avec entaille unique
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel. De nombreuses couleurs sont proposées pour faciliter l’organisation des processus de PCR en plusieurs étapes.
  • Plaque d’amplification par PCR, à demi-jupe, à 96 puits avec une entaille unique
  • Volume utile de 300 μl
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • En vente par 10 plaques/unité ; 5 unités/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Rouge
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
Quantité 50/boîte
Couleur du puits Transparent