Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
Code produit. 12794706 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de jupe:
Demi
Sans jupe
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 12794706
Marque: Axygen™ PCR96LPFLTC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
La microplaque PCR à haut plat et à profil bas sans jupe Axygen™ à 96 puits est conçue pour s’adapter aux blocs de 96 puits à profil bas. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,1 ml
  • Plaque PCR à profil bas avec haut plat à 96 puits
  • Application/Compatibilité : Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Pas de code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNAse / RNAse
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Transparent
    Type de produit À dessus plat
    À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur 0,1 ml, Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4
    Type de jupe Sans jupe
    Matériau Polypropylène
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 100 / Carton
    Nb par paquet 25 / Boîte