Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Code-barres:
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
Sans DNAse / RNAse Apyrogènes Non stériles Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 % Comprend des films de scellage
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Cycleur de lumière Roche 480 |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 100 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |