Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4104931 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. Code-barres unitSize
12587787 Code-barres inclus 10 pièces
10743262 Code-barres inclus 50 pièces
10352200 Aucun code-barres 50 pièces
12577787 Aucun code-barres 10 pièces
4 options
Code produit. 12587787
Marque: Axygen™ PCR96LC480WBC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR à 96 puits 100 μl Corning™ Axygen™ sont spécifiquement conçues pour être compatibles avec le système Roche LightCycler 480.
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Comprend un film de scellage ultra-transparent et une grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Comprend des films de scellage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Code-barres inclus
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    À utiliser avec (équipement) Cycleur de lumière Roche 480
    Matériau en PP
    Volume (métrique) du puits 100 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Comprend Film de scellage ultra-transparent, code-barres, grille alphanumérique imprimée
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte