Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Code produit. 15348301 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Type de jupe:
Couverture totale
Demi
Élevé, semi
Stérilité:
Non stérile
Code-barres:
Code-barres inclus
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15348301
Marque: Axygen™ PCR96FSCPBC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
La microplaque PCR à code-barres et jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI™. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité. Code-barres sur le long côté de la plaque entre les puits H1 et H12
  • Certifiées sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits
  • Coin entaillé simple
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Code-barres inclus
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Array 8 x 12
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (équipement) Blocs à 96 puits standard
    Type de jupe Couverture totale
    Matériau PP
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte