Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Complet
Couverture totale
Demi
Sans jupe
Élevée
Format:
Coin entaillé simple
Étalon
Puits surélevés
À dessus plat
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
Sans DNAse / RNAse Apyrogènes Non stériles Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 % Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits Coin entaillé simple Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs à 96 puits standard |
| Type de jupe | Complet |
| Matériau | Polypropylene |
| Volume (métrique) du puits | 200 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |