Learn More
Axygen™ Pipeteurs à 16 canaux Axypet™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Précision:
±12 à 2%
±2,5 à 1 %
Couleur:
Blanc
Rouge
Violet
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 10 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Niveaux élevés de précision avec des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
- Certains sont pré-étalonnés ISO 17025
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Fonctions supplémentaires du pipeteur multicanaux :
- Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
- La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
- Le collecteur de pointes tourne à 360°
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
Spécification
| Précision | ±2,5 à 1 % |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Nombre de canaux | 16 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |