Learn More
Axygen™ Pipeteurs à 16 canaux Axypet™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15723957 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Précision:
±12 à 2%
±2,5 à 1 %
Couleur:
Blanc
Rouge
Violet
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 10 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15723957
Marque: Axygen™ AP16
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pipeteur 16 canaux pour formats à 384 / 1536 puits
Niveaux élevés de précision avec des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
  • Certains sont pré-étalonnés ISO 17025
  • Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
  • L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Fonctions supplémentaires du pipeteur multicanaux :
  • Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
  • La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
  • Le collecteur de pointes tourne à 360°
  • Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
  • Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
  • Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
  • Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±2,5 à 1 %
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Nombre de canaux 16
Gamme de produits Axypet
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl