Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™ Pro
GREENER_CHOICE
Code produit. 16312267 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Volume (métrique) Couleur unitSize
16312267 0,1 à 2 μl Rouge 1 pièce
16342257 0,5 à 10 μl Rouge 1 pièce
16322267 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
16342267 5 à 50 μl Jaune 1 pièce
16352257 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
16332267 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
16362257 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
7 options
Code produit. 16312267
Marque: Axygen™ AP2P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipeteurs Corning™ Axygen™ Axypet™ Prosont conçus pour fournir les plus hauts niveaux de confort, de précision et de fiabilité.
Les pipeteurs Axygen™ Axypet™ Pro sont conçus pour fournir les plus hauts niveaux de confort, de précision et de fiabilité. La construction légère, la forme profilée de la poignée et le compteur à 4 chiffres ont été conçus pour assurer un pipetage confortable. Toutes les pipettes sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles pour réduire la tension et la fatigue du poignet (MTR). Les boutons-poussoirs colorés (inclus) peuvent aider à définir l’utilisateur ou l’application pour la sécurité des échantillons et réduire les risques de contamination croisée.
  • Conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à la main droite et à la main gauche
  • Le réglage pratique du volume à une main avec le système de verrouillage automatique empêche tout changement accidentel du volume pendant le travail
  • Compteur à 4 chiffres pour une plus grande précision, parfaitement placé pour une visibilité à tout moment
  • Les pipettes monocanal sont compatibles avec les tubes très étroits
  • Entièrement autoclavables et résistants aux UV pour la protection des échantillons contre les contaminations
  • Les arbres multicanaux se rétractent individuellement pour un chargement parfait et une éjection plus facile des cônes
  • L’étalonnage facile en laboratoire vous aide à régler rapidement votre pipeteur selon différents types de liquides
  • Testés individuellement et fournis avec un certificat de qualité
Pour en savoir plus sur l’Amérique du Nord
Pour en savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±40,0 à ±1,5, ≤ 12,0 à ≤0,7
Certifications/Conformité ISO8655
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Type à poignée Ergonomique
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Axypet™ Pro
Type Pipette
Volume (métrique) 0,1 à 2 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend Manuel d’instructions, certificat de contrôle qualité, outil d’étalonnage en laboratoire
Incréments 0,002 μl
Quantité 1
Garantie 3 mois