Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11980948 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
10 μl
20 μl
30 μl
30 μl
45 μl
45 μl
50 μl
250 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Pointe fine
Automatisation, Rond
Automatisation, Wide Orifice
Automatisation, À orifice large
Conditionnement:
19200 pièces
3840 pièces
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 11980948
Marque: Axygen™ FX20R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces pointes pour robotique Axygen sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales.
La gamme de produits de marque Axygen inclut une gamme complète de pointes pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides Beckman Coulter. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes de pipettes sont également disponibles avec Maxymum Recovery, une technologie de faible rétention unique qui améliore les performances des pointes et optimise l’utilisation de vos échantillons précieux.
  • Disponibles en rack, en rack stérile et avec protection contre les aérosols (filtre)
  • Compatibles avec les instruments Beckman Biomek FX et Beckman Multimek à tête AP
  • Également compatibles avec la tête Span- lorsque la fonction de détection de niveau de liquide est désactivée
  • Linéarité inégalée pour s’assurer que la pointe pénètre systématiquement dans le puits en douceur
  • Compatible 384/1536 pour répondre à vos applications les plus exigeantes
  • Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
  • La pointe fine améliore la précision à des volumes d’échantillons plus faibles
  • Les pointes Maxymum Recovery™ réduisent la perte d’échantillon, améliorent la reproductibilité et la précision, et minimisent l’utilisation d’échantillons et de réactifs précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
À utiliser avec (application) Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Format Rack, 96
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement 10 rack/Pk, 5 PKS/Cs.
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Gamme de produits Beckman Biomek