Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 11324175 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs.
Sachet
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11324175
Marque: Axygen™ SCT15ML500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes gradués à fond conique
  • Évalué à 12 000 FCR
  • Graduations imprimées et surface d’écriture pour l’identification des échantillons
  • Les bouchons à vis peuvent être fermés d’une main.
  • Des options stériles sont également disponibles.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour l’identification des échantillons
Comprend Screw cap
Conditionnement 25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs.
Stérilité Non stérile
Forme du fond Conique
FCR max. 12000xG