Learn More
Pointes de pipettes compatibles Axygen™ Eppendorf™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Eppendorf
Faible rétention
Conditionnement:
En rack
En vrac
Conditionnement:
1152 pièces
3456 pièces
5000 pièces
Description
- Disponibles en versions stérile ou non stérile
- Irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit
- Les pointes Maxymum Recovery permettent une récupération totale des échantillons et une plus grande précision entre les pointes
- Les repères de graduation à 110 μl et 500 μ permettent de confirmer visuellement le volume prélevé par le pipeteur
- Volume : 1000 μL
- Couleur : Bleu
Informations sur la commande
- Conditionnées en vrac : 500 pointes/boîte 10 paquets/carton
- En portoir : 96 pointes/portoir, 12 portoirs/boîte, 3 boîtes/carton
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Bleu |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Conditionnement | En rack |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 110 et 500 μl |