Learn More
Axygen™ Systèmes de documentation sur gel
Code produit. p-5270576 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
GD-1000
GDBL-1000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Modèle unitSize
15554169 GD-1000 1 pièce
15584109 GDBL-1000 1 pièce
2 options
Code produit. 15554169
Marque: Axygen™ GD1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capturez facilement la qualité de publication, images TIFF 16 bits
Les systèmes de documentation Gel Axygen™ capturent facilement la qualité de publication, images TIFF 16 bits. Les systèmes sont rapides à mettre en place et ont une interface utilisateur intuitive pour la capture d’images, l’annotation et le réglage du contraste. Les images sont facilement enregistrées et ouvertes dans le logiciel d’analyse du gel courant pour une analyse plus détaillée.
  • Exposition automatique : vous n’aurez jamais à manipuler la caméra manuellement
  • Prêt à l’emploi : connectez simplement l’ordinateur (ordinateur non fourni) et chargez le logiciel
  • Transilluminateurs à double longueur d’onde longue durée
  • Caméra à résolution exceptionnellement élevée (5,4 MP)
  • L’armoire est compacte avec un interrupteur de coupure des ultra-violets (UV) pour éviter toute exposition à la lumière UV si la porte de l’armoire est ouverte alors que la lumière UV est allumée
  • Caractéristiques
  • L’onglet Chambre noire vous permet de sélectionner les sources de lumière UV 302, UV 365, Epi blanc ou Epi bleu (système BL uniquement), ainsi qu’un plateau d’éclairage à transillumination par lumière blanche en option.
  • L’outil d’exposition automatique calcule le temps d’exposition optimal en un seul clic. Vous pouvez également utiliser l’outil Slider pour régler manuellement le temps d’exposition et afficher une image en temps réel mise à jour.
  • L’outil Select ROI vous permet de sélectionner une région d’intérêt. Les calculs de l’exposition automatique sont uniquement basés sur la région sélectionnée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les gels avec des bandes intenses ou faibles.
  • L’outil d’excision de bandes vous permet de suspendre temporairement les précautions de sécurité dans le système pour afficher le gel avec l’éclairage activé.**
  • Les outils d’imagerie comprennent le rognage, la rotation, le redimensionnement, le contraste, la saturation et le zoom. Les outils d’annotation comprennent plusieurs outils de texte et de dessin. Les images finies peuvent être enregistrées, imprimées, envoyées par e-mail ou exportées à des fins d’analyse approfondie.
  • Les ampoules de transillumination durent 30 000 heures, soit plus de 3,5 ans si leur utilisation était continue.
  • ** Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec une lumière UV.
  •  
  • Caméra : Résolution de l’image de 5,4 MP
  • Lentille : f1,8
  • Sources de lumière : Epi blanc, transillumination à double longueur d’onde à 302 nm
  • Plateau d’éclairage à transillumination par lumière blanche : En option
  • Champ de vision : 15 cm x 20 cm
  • Armoire : • Capteur de porte pour éviter une exposition accidentelle aux UV ; coupe automatiquement la lumière UV lorsque la porte est ouverte ; • Dispositif de sécurité, permettant de couper la bande sur le transilluminateur UV avec arrêt automatique après 5 minutes
  • Filtre d’émission :590 nm
  • Curseur de filtre à 3 positions : Non
  • Certifications : CE, cTUVus
  • Empreinte du produit : 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
  • Ordinateur : • Système d’exploitation : Mircrosoft™ Windows™ 7 ou supérieur ; • Configuration matérielle minimale requise : Processeur Intel™, Vitesse du processeur de 1,4 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go d’espace disque libre, 2 ports USB
Informations sur la commande
PC non inclus
Certifications
CE, cTUVus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre d’émission : 590 nm
Comprend Configuration minimale requise : ordinateur portable avec Microsoft Windows 8 : Vitesse du processeur de 1,4 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go d’espace disque libre, 2 ports USB
Système d’exploitation Minimum requirements: laptop with Microsoft Windows 8: 1.4GHz processor speed, 2GB RAM, 16GB free hard disk space, 2USBs
Modèle GD-1000
Type de lentille f1.8
Type de caméra Résolution de l’image de 5,4 MP
Dimensions 30,48 x 38,1 cm (12 x 15 in)
Type de produit Système de documentation sur gel