Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées Clear Hanging Format pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™, lot de 5
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mu;l
Conditionnement:
3840 pièces
Description
Axygen offre un choix alternatif pour votre système Hamilton™ STARline.
Ces conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
- Disponibles sous forme de pointes en polypropylène noir transparent ou conducteur
- Disponible en rack à pointes suspendues 96 puits, rack à pointes imbriquées et format rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 mu;l |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Portoir pour pointes suspendu |
| Type de pointe | Automatisation |
| Conditionnement | 5 rack/Pk, 8 PKS/Cs. |
| Afficher plus |