Learn More
Microplaques à haute clarté Axygen™†
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50
Packungsgröße:
50 pièces
Beschreibung
En PP vierge, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
- 1,2 ml de volume par puits
- Solution idéale pour le prélèvement, le stockage et le criblage à haut débit (HTS)
- Encombrement ANSI / SBS pour une utilisation d’automatisation
- La conception haute pureté permet une confirmation visuelle de l’échantillon par le bas
- Conception à profil bas de 19 puits ronds pour nécessiter moins d’espace
- La surface ultra plane assure une bonne étanchéité du film thermique
- Centrifugation à 4000 FCR
- Les puits polis en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons
Modèle P-DW-12-HC-S : Préstérilisé
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans le prélèvement d’échantillons, la chimie combinatoire, le stockage et le criblage à haut débit (HTS) |
| Quantité | 50 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur