Learn More
Axygen™ Tapis de scellage Impermamat AxyMat™ pour plaques à 96 puits profonds de 2 ml
Code produit. 12567887 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12567887
Marque: Axygen™ AM2MLRDIMP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tapis résistant aux produits chimiques réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Le tapis résistant aux produits chimiques Axygen™ ImpermaMat réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage Les tapis ImpermaMats sont des tapis de scellage réutilisables et résistants aux produits chimiques, qui assurent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent pas d’adhésifs ni de substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.
  • Résistance chimique - Peuvent être utilisés dans n’importe quelle application nécessitant la présence de DMSO ou d’un solvant similaire
  • Sans adhésifs ni substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons
  • Fermeture étanche sur la plaque sans évaporation d’échantillons ni contamination de puits à puits
  • Utilisation sur une large plage de températures comprise entre -80 °C et +121 °C
  • Grille alphanumérique à fort contraste pour faciliter l’identification des puits
  • Compatibilité : P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450R-C, P-96-450V-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Naturel
    Matériau Silicone
    Stérilité Non stérile
    Autoclavable Autoclavable
    Nbre de puits 96
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10
    Plage de températures (impériale) -176°F à 250°F
    Type de produit Tapis de scellage Impermamat
    Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
    Type de puits Rond
    Plate Compatibility Microplaque à 96 puits, 2 ml