Learn More
Axygen™ Tapis de scellage ImpermaMat AxyMats™ pour plaques à 48 puits rectangulaires de 5 ml
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
50 pièces
Description
Le tapis résistant aux produits chimiques ImpermaMat AxyMats™ Axygen™ réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage Les tapis ImpermaMats sont des tapis de scellage réutilisables et résistants aux produits chimiques, qui assurent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent pas d’adhésifs ni de substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.
Résistance chimique - Peuvent être utilisés dans n’importe quelle application nécessitant la présence de DMSO ou d’un solvant similaire Sans adhésifs ni substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons Fermeture étanche sur la plaque sans évaporation d’échantillons ni contamination de puits à puits Utilisation sur une large plage de températures comprise entre -80 °C et +121 °C Grille alphanumérique à fort contraste pour faciliter l’identification des puits Compatibilité : P-5ML-48-C À utiliser avec des plaques DeepWell à 48 puits
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nbre de puits | 48 |
| Nbre par carton | 5 |
| Nb par paquet | 10 |
| Plage de températures (impériale) | -176°F à 250°F |
| Type de produit | Tapis de scellage Impermamat |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +121°C |
| Afficher plus |