Learn More
Axygen™ Tubes PCR en bandelette de 8 à profil bas
GREENER_CHOICE
Code produit. 13409818 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de produit:
Tube PCR à paroi fine 8 barrettes
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine
Tubes PCR à paroi fine en bandelette de 8 avec bouchons en temps réel
Conditionnement:
125 pièces
1250 pièces
Code produit. 13409818
Marque: Axygen™ PCR0108LPC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes PCR à 8 barrettes à profil bas Axygen™ sont idéaux pour les réactions d’échantillon de faible volume.
Les tubes PCR en bandelette de 8 à profil bas Axygen™ conviennent parfaitement aux réactions d’échantillon de faible volume. À l’aide de moules ultrapolis et précis, nos tubes garantissent parfaitement étanche avec un choix de bouchons en barrette. La conception à profil bas permet une réduction du temps de réaction et de l’évaporation en raison d’un volume mort plus faible. Les tubes sont disponibles en blanc et transparents, avec ou sans bouchons. Les tubes sont exempts de DNase et Rnase et apyrogènes.
  • La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces
  • Idéaux pour les thermocycleurs de 0,1 ml
  • Disponibles en blanc ou transparent
  • Exempts de DNase / RNase et apyrogènes
  • Plage de volumes recommandée : 5 µl à 125 µl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase et apyrogène
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,1 ml
Quantité 125/Bte
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur de 0,1 ml pour réactions d’échantillon de faible volume
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Format Bande
Type de produit Tube PCR à paroi fine 8 barrettes