Learn More
Axygen™ Tubes PCR à barrette de 8 profil bas Axygen™
Les tubes PCR à 8 barrettes à profil bas Axygen™ sont idéaux pour les réactions d’échantillon de faible volume.
129.00€ - 1660.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase et apyrogène |
---|---|
Volume (métrique) | 0,1 ml |
Quantité | 125/Bte |
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur de 0,1 ml pour réactions d’échantillon de faible volume |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15153727
|
Axygen™
PCR-0108-LP-C |
Transparent | Tube PCR à paroi fine 8 barrettes |
129.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15133707
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-C |
Transparent | Tubes PCR à paroi fine en bandelette de 8 avec bouchons en temps réel |
178.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13429818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-W |
Blanc | Tubes PCR à paroi fine en bandelette de 8 avec bouchons en temps réel |
1660.00€
1250 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13409818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-C |
Transparent | Tube PCR à paroi fine 8 barrettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13419818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-C |
Transparent | Tubes PCR à paroi fine en bandelette de 8 avec bouchons en temps réel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13479808
|
Axygen™
PCR-0108-LP-W |
White | Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
À l’aide de moules ultrapolis et précis, nos tubes garantissent parfaitement étanche avec un choix de bouchons en barrette.
- La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces
- Idéal pour les thermocycleurs de 0,1 ml
- Disponibles en blanc ou transparent
- Bouchons à barrettes de 8 pour PCR en temps réel optimisés transparents, bouchons à barrettes de 8 bombés et bouchons à barrettes de 8 dépolis plats
- Certifiées exemptes de DNase / RNase et apyrogènes
- Plage de volumes recommandée = 5 μl à 125 μl
Spécification
Sans RNase ni DNase et apyrogène | |
125/Bte | |
Conique | |
PP |
0,1 ml | |
Thermocycleur de 0,1 ml pour réactions d’échantillon de faible volume | |
Non stérile | |
Bande |