Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Code produit. 12645926 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Litto ou éthylène ou vinyle
Polyester
Polyoléfine
Rayon
Type de produit:
Film de scellage
Film de scellage AxySeal
Film de scellage CyclerSeal
Film de scellage perméable à l’air
Film de scellage ultra-clair
Film de thermoscellage
Rouleau de film de protection
Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Dimensions (L x l):
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm)
6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
78 x 610 m
Non disponible
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 12645926
Marque: Axygen™ HSFTSP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une solution jetable, économique et pratique
Films et bandes pour le scellement de microplaques
• Très économiques et facilement jetables
• Pour les applications PCR, PCR en temps réel, ELISA et culture de cellules, les films Axygen représentent une manière simple et économique de sceller les plaques et d'améliorer les procédures automatisées. Utilisés pour sceller les
• Microplaques à puits multiples. La température des films de scellement va de -40°C à +104°C
• Perméable à l'air
• Permet un échange de gaz efficace pour la culture de cellules et de bactéries tout en empêchant une contamination
• Pour le scellement de plaques de culture en polypropylène et en polystyrène, de plaques 96 et 384 puits y compris les autres plaques d'essai
• Aluminium
• Fournit un scellage exceptionnel pour les plaques multi puits à des températures variées et avec des réactifs divers
• Avec des mats de compression, films et bandes de scellage au cours du thermocyclage
• Idéal pour les échantillons sensibles à la lumière; adhésif qui est appliqué uniformément fournit un scellage optimal des puits
• Perçable, PCR-AS-200
• CyclerSeal
• Le scellage exceptionnel sur l'ensemble de la plaque protège les échantillons lors de leur transport ou de leur stockage
• Lorsqu'il est utilisé avec le mat de compression Axygen ce film polypropylène élimine les risques de contaminations croisées et de puits à puits dans les applications de la PCR
• AxySeal
• À base de polouiter avec un adhésif acrylique appliqué de manière constante et uniforme afin d'éliminer l'effet de bordure lors d'essais ELISA sensibles
• Convient au scellage de plaques de cultures de tissus, au stockage à court terme et à l'incubation, au transport et au confinement de solutions qui présentent un danger biologique
• Disponible en conditionnement stérile ou non stérile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyester
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 3.07 in.
Longueur (métrique) 78 mm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l) 78 x 610 m
Largeur (impériale) 240 in.
Largeur (métrique) 610 m
À utiliser avec (application) Conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage
À utiliser avec (équipement) ALPS
Type de produit Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Plage de températures (métrique) -80°C à +104°C