Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Code produit. 12782796 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Litto ou éthylène ou vinyle
Polyester
Polyoléfine
Rayon
Type de produit:
Film de scellage
Film de scellage AxySeal
Film de scellage CyclerSeal
Film de scellage perméable à l’air
Film de scellage ultra-clair
Film de thermoscellage
Rouleau de film de protection
Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Dimensions (L x l):
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm)
6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
78 x 610 m
Non disponible
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Unit Size:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
500 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12782796
Brand: Axygen™ PCRSPS
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Une solution jetable, économique et pratique
Pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA en passant par la culture cellulaire, les films Axygen constituent une méthode simple et économique pour sceller des plaques et optimiser l’automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples. La plage de températures des films de scellage est comprise entre -40°C et +104°C.
Produit respirant
  • Permettant un échange efficace des gaz pour la culture cellulaire et bactérienne, tout en empêchant la contamination
  • Produit scellant les plaques de culture en PP et PS, les plaques à 96 et 384 puits, y compris d’autres plaques de dosage
Aluminium
  • Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
  • Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
  • Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
  • Produit perçable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
  • Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, ce film de polyester empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans les applications de PCR
AxySeal
  • À base de polyester avec un adhésif acrylique uniformément appliqué pour éliminer l’effet de bord dans les dosages ELISA sensibles
  • Produit permettant de sceller des plaques de culture tissulaire, convient au stockage et à l’incubation à court terme, ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
  • Disponibilité sous forme de conditionnements stériles et non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Polyester
Stérilité Stériles
Longueur (impériale) 5,74 in
Longueur (métrique) 146 mm
Nbre par carton 500
Nb par paquet 100
Dimensions (L x l) 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
Largeur (impériale) 3,13 po
Largeur (métrique) 79.6 mm
À utiliser avec (application) Permet de sceller des plaques de culture de tissu, convient au stockage et à l’incubation à court terme ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
Type de produit Film de scellage AxySeal
Adhésif, adhésive Acrylique
Épaisseur 80 μm
Plage de températures (métrique) -40°C à +104°C