Learn More
Corning™ Centrifugeuse d’agitation de miniplaques Axygen™
Codice prodotto. 15582995 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Comprend:
Prise EU
Prise UK
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15582995
missing translation for 'mfr': Corning™ PLATESPINNER230EU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
À utiliser avant et après le thermocyclage pour améliorer le rendement de la PCR. La centrifugeuse d’agitation de miniplaques Corning™ Axygen™ accepte les plaques PCR à jupe et sans jupe.
ulliCapacité pour deux plaques standard/liliChargement par le haut/liliFormat particulièrement compact/liliDémarrage et arrêt en quelques secondes/liliS’utilise avant et après le thermocyclage pour un meilleur rendement de la PCR/liliCentrifugation rapide des gouttelettes et de la condensation/liliAccepte les plaques avec ou sans jupe ainsi que toutes les plaques PCR standard/liliTaille de moins de frac14; de celle de la plupart des centrifugeuses pour plaques/liliCapacité maximale : 2 PCR standard ou microplaques de microtitration/liliPlage de fonctionnement à température ambiante comprise entre 4deg; et 35deg;C/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité 2 plaques PCR
Vitesse max. 2 500 tr/min
FCR max. 500 x g
Comprend Prise EU
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Dimensions (H x l x P) 17,8 x 15,2 x 15,2 cm
Plage de températures 4°C à 35°C
Profil (accélération / freinage) Démarrage et arrêt en quelques secondes
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato