Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal et portatif de 100 μl à 1000 μl
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de trois ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce*
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1,6 / ± 0,6 %, ± 0,4 / ± 0,15 % |
| Description | Pipeteur monocanal |
| Modèle | AP-1000 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Comprend | La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage |