Learn More
Axygen™ Accessoire pour scelleuse pour plaques semi-automatiques PlateMax™, films de scellage à chaud
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Film de thermoscellage
Film de thermoscellage détachable pour qPCR
Film de thermoscellage en aluminium perforable
Film de thermoscellage pour le stockage des composés
Film de thermoscellage pour qPCR
Conditionnement:
500 pièces
Description
Les films de scellage pour microplaques Axygen PlateMax sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Ils peuvent être utilisés dans une vaste gamme de températures, les rendant adaptés à presque toutes les applications.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Scellage des plaques |
| À utiliser avec (équipement) | Scelleuse pour plaques PlateMax |
| Matériau | Polyester |
| Nbre par carton | 500/carton |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Type de produit | Film de thermoscellage pour qPCR |