Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes universelles
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Transparent
Type de pointe:
Biseauté
Biseauté, Beveled
Orifice génomique/large
Universal
Quantité:
500 pointes / boîte, 20 boîtes / carton
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
96 pointes/rack, 5 racks/pile, 10 piles/boîtes
Conditionnement:
10000 pièces
4800 pièces
960 pièces
Description
- Sans DNAse ni RNAse
- Apyrogènes
- Sans ADNg ni inhibiteurs de PCR
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponibles avec différents types de pointes, notamment biseautée, fine et large alésage
- Disponible en version stérile ou non stérile
- Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable
- Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Produit apyrogène, sans DNase, Rnase, ADNg humaine, inhibiteur de PCR |
| À utiliser avec (application) | Matériaux de pipetage visqueux, ADN génomique ou cultures cellulaires délicates. |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Biseauté |
| Conditionnement | Rack empilé |
| Afficher plus |