Learn More
Microtubes en PP avec bouchon à vis bleu Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à vis |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Bouchon à vis, joint d’étanchéité |
| Nb par paquet | 4000Pack |
| Conditionnement | 4000Pack |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |