Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Conique
Code produit. 12739598 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5mL
1.5 ml
2ml
Forme du fond:
Allongée, conique
Conique
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 12739598
Marque: Axygen™ ST050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes coniques
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Choix entre une couleur transparente ou ambrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Capacité (métrique) 0.5 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Conditionnement 500 tubes/boîte, 8 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Type de bouchon Sans
Forme du fond Allongée, conique
FCR max. 20000xG