Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Sans boucle
À boucle
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
Spécification
| Comprend | Joint torique |
| Matériau | En PP |
| Couleur | Marron |
| Format | Sans boucle |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Nbre par carton | 4000/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |