Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt facilite une préhension détendue
- Le gros bouton-poussoir est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume
Spécification
Spécification
| Précision | ±1.2/±0.6 %, ±0.6/±0.2 % |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Quantité | 1/boîte |