Learn More
Axygen™ Micropipette monocanal
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
20 à 200 μl
Précision:
±1.2/±0.6 %, ±0.6/±0.2 %
±4.0/±0.5 %, ±2.8/±0.4 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt facilite une préhension détendue
- Le gros bouton-poussoir est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume
Spécification
Spécification
| Précision | ±4.0/±0.5 %, ±2.8/±0.4 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Quantité | 1/boîte |