Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes Macrovolume, pour Gilson
GREENER_CHOICE
Code produit. 12575677 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 ml
1 000 à 5 000 μl
Conditionnement:
2000 pièces
2500 pièces
Code produit. 12575677
Marque: Axygen™ T10MLC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les pipettes Gilson
T-5000-C :
convient aux marques de graduation
du pipeteur Gilson P5000 et MLA avec des incréments de 1,2, 3, 4, 5 et 0,5 mL
T-10ML-C :
convient au pipeteur Gilson P10ML et MLA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format En vrac
Type de pointe Macro
Conditionnement 200 pointes/sachet, 10 paquets/boîte
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman P10 mL, MLA